Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 100
Highly pure paper for blotting, chromatography, and a wide range of life science and diagnostics absorption applications.
39.10€ - 336.00€
Specifica
Spessore pellicola | 0.35 mm |
---|---|
Formato | Sheet |
Grado | FN 100 |
Materiale | Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash) |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15942810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-527-076102N |
76 mm × 102 mm | 100/Pk, 195 g/m2 |
39.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15952810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-527-260410N |
260 mm × 410 mm | 100/Pk, 195 g/m2 |
245.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15962810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-527-580680K |
580 mm × 680 mm | 50/Pk, 195 g/m2 |
336.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Highly pure paper grade.
- Ideal for blotting and chromatography.
- Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
- Non-sterile, bulk packed.
Specifica
0.35 mm | |
Sheet | |
FN 100 | |
Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash) |