Learn More
Thermo Scientific™ Agitatore Cimarec™ Power Direct ad alta capacità
L'unità Thermo Scientific™ Cimarec™ Power Direct con controller integrato consente agitazioni di elevata capacità fino a 40 l.
Marca: Thermo Scientific™ 50098760
962.48 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.05000kg
Descrizione
L'unità Thermo Scientific™ Cimarec™ Power Direct con controller integrato consente agitazioni di elevata capacità fino a 40 l.
Caratteristiche:- La funzione Quick Stop arresta l’apparecchio in due secondi, riducendo al minimo gli effetti dell'arresto e il rischio di rottura dei contenitori
- Velocità di agitazione da 100 a 2.000 gir/min
- Il controller integrato consente la regolazione della potenza per ridurre il consumo di energia e la dispersione di calore
- L'involucro sigillato in acciaio inox è facile da pulire e resistente alle sostanze chimiche
- Le condizioni operative vanno da -10° a +40 °C
- Classe di protezione IP22; si pulisce facilmente con acqua corrente
Comprende: Tutti i modelli possono essere alimentati con tensioni 100-240 V e sono dotati di set di cavi con spine diverse
Specifica
Da 100 a 2.000 gir/min | |
40 l | |
5/10/15/20 W | |
1,4in. | |
11,6in. | |
9,4in. | |
Marchio CE | |
Power Direct; capacità 40 l; 100-240 V | |
IP22 | |
Agitatori | |
2,5 kg |
Stainless Steel | |
100-240V | |
11,6 x 9,4 x 1,4in. (295 x 240 x 35 mm) | |
35 mm | |
295 mm | |
240 mm | |
90 Days (Limited) | |
Power Direct | |
Da -10 °C a 40 °C (temperature operative) | |
5,5 libbre |
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.