Learn More
Erlab Armadio di sicurezza di tipo II con doppia ventilazione e sistema di biodecontaminazione integrato
Solis Premium si distingue per il suo design elegante, la tecnologia e le caratteristiche uniche
12179.00€ - 19267.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 12469-2000 Standard |
---|---|
Materiale camera | Stainless Steel |
Product Type | Biosafety Cabinet |
Prese | Decontamination with H202 |
Apertura del telaio scorrevole (sistema metrico) | 600 mm |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Assorbimento elettrico (punto di regolazione operativo) | Assorbimento elettrico (modalità flusso ridotto) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Assorbimento elettrico (punto di regolazione operativo) | Assorbimento elettrico (modalità flusso ridotto) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17746634
|
Erlab
HOT19842 |
Solis Premium 1200 | 170 W | 90 W |
12746.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17756634
|
Erlab
HOT19845 |
Solis Premium 1800 | 310 W | 115 W |
19267.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17766634
|
Erlab
HOT19846 |
Solis Premium 900 | 150 W | 80 W |
12179.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17776634
|
Erlab
HOT19847 |
Solis Premium 1500 | 290 W | 105 W |
15499.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Un filtro HEPA H14 altamente efficiente elimina le particelle dall'aria ambiente prima di fornire aria alla camera di manipolazione: il 99,999% delle particelle > 0,3 μm viene filtrato.
- Il tasso di estrazione è del 38% e il tasso di ricircolo del 62%.
- Corpo esterno in acciaio con rivestimento in polvere di poliestere polimerizzato, molto liscio e quindi facile da pulire e decontaminare.
- Camera in acciaio inox 304L con finitura spazzolata. Interno liscio per una pulizia facile e veloce.
- Finestra frontale elettrica e scorrevole con angolo di 10° in vetro stratificato, conforme alla norma EN12469.
Specifica
EN 12469-2000 Standard | |
Biosafety Cabinet | |
600 mm | |
Protection of the Handler | |
USB-A, DOP |
Stainless Steel | |
Decontamination with H202 | |
Touch Screen | |
Voice Control | |
1506 mm |