Learn More
Fisherbrand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato
Allows for precise and safe liquid handling in the laboratory. Fisherbrand™ Class A Borosilicate Glass Volumetric Flasks have a blue ceramic scale and a hexagonal base.
21.05€ - 30.09€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 1042, DIN 12664 Pt I, BS1792 |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
N. per custodia | 2 |
Graduated | Sì |
Classe | Classe A |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11883580
|
Fisherbrand™
|
250 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11893580
|
Fisherbrand™
|
500 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Conforms to ISO 1042, DIN 12664 Pt I and BS1792
- High chemically resistant borosilicate glass
- Each flask individually numbered for identification and traceability
Specifica
ISO 1042, DIN 12664 Pt I, BS1792 | |
2 | |
Classe A |
Vetro borosilicato | |
Sì |