Learn More
Brand™ Cilindri di misurazione di classe A in PMP
In polimetilpentene (PMP) trasparente e conformi agli standard DIN 12681 e ISO 6706. I cilindri di misurazione in PMP classe A BRAND™ includono marcature DE-M mediante inchiostro di stampa di alta qualità. L'esposizione a temperature fino a 121 °C (autoclavaggio) non produce alcun superamento permanente dei limiti di errore. Si consiglia di effettuare la pulizia a temperature max di 60 °°C per preservare marcature e iscrizioni.
17.75€ - 74.55€
Specifica
Materiale | PMP (polimetilpentene) |
---|---|
Include | Certificato di partita |
Tipo | Cilindro dosatore |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15242219
|
Brand™
35108 |
10 mL | 0.2 mL |
17.75€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11848331
|
Brand™
35128 |
50 ml | 1 ml |
21.35€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10518161
|
Brand™
35148 |
250 ml | 2 mL |
41.85€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12691370
|
Brand™
35120 |
25 mL | 0.5 mL |
18.95€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11858331
|
Brand™
35154 |
500 ml | 5 ml |
63.45€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10588151
|
Brand™
35164 |
2000 ml | 20 mL |
74.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10749531
|
Brand™
35162 |
1000 ml | 10 mL |
45.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12681310
|
Brand™
35138 |
100 ml | 1 ml |
27.10€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Realizzati in polimetilpentene trasparente (PMP).
- Conformi agli standard DIN 12681 e ISO 6706.
- Calibrati per riempimento (TC, In).
- Certificato di lotto incluso.
- Marcature DE-M mediante inchiostro di stampa di alta qualità utilizzato nei cilindri graduati BRAND™.
- L'esposizione a temperature fino a 121 °C (autoclavaggio) non produce alcun superamento permanente dei limiti di errore.
- Si consiglia di effettuare la pulizia a temperature max di 60 °C per preservare marcatura e iscrizioni.
Specifica
PMP (polimetilpentene) | |
Certificato di partita | |
Cilindro dosatore |