Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS blu AR™
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ AR™ Glass Volumetric Pipettes, Class AS come with blue graduation.
Marca:  Hirschmann™ 1341165
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27000kg
Codice prodotto. 11780804
  • 66.30€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN EN ISO 648
  • One mark, blue graduation
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
AS
6/conf.
20 ml
Pipetta volumetrica
Vetro AR
Blu
0.03 ml
520 mm