Learn More
BINDER™ Serie BF Classic.Line - Standard-Incubatori, a convezione forzata
L'incubatore BINDER a convezione forzata della serie BF è indicato per tutte le applicazioni che richiedono un'incubazione delicata, specialmente a pieno carico e con elevati rendimenti dei lotti. Questo incubatore funziona in modo estremamente omogeneo e dispone di rapidi tempi di recupero.
Marca: BINDER™ 9010-0241
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da temperatura ambiente più 5 °C fino a 100 °C
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Velocità della ventola regolabile
- Aletta di scarico aria regolabile
- Controller con funzioni di timer
- Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme di temperatura visivo
- Interfaccia per computer: RS 422
Specifica
14.1 cu. ft. | |
35 kg | |
BF400-230V, standard, Serie BF Classic.Line - Standard-Incubatori a convezione forzata, 400 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz | |
400 L | |
APT.Line Preheating Chamber Technology | |
None | |
Stainless Steel | |
2 | |
temperatura ambiente più 5 °C fino a 100 °C | |
LED | |
BF400-230V | |
Yes | |
1275 x 875 x 1045 mm | |
230 V, 1 Phase, 50/60 Hz, 0.85 kW, 12.5 A | |
0,85 kW | |
50/60 Hz |
77.2 lb. | |
Controller with timer | |
Not Autoclavable | |
acciaio inossidabile | |
Forzata | |
Nessuna illuminazione | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Standard Incubator | |
Glass Door | |
2 | |
1000 x 500 x 800 mm | |
145 kg | |
230 V | |
3,7 A |