Learn More
PURUS™ Carta per camera sterile CleanImage Premier
Carta per camera sterile con eccellente stampabilità. Per la scrittura, la stampa e la fotocopia in camera sterile, la carta per camera sterile PURUS™ offre un'eccellente stampabilità e adesione termica del toner ed è riciclabile.
209.00€ - 262.00€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Formato pagina | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Formato pagina | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15793589
|
PURUS™
PCIW 1081C |
Bianco | 210 x 297 mm | Holeless | 80 gsm |
218.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15703589
|
PURUS™
PCIB 1083C |
Blu | 210 x 297 mm | Holeless | 80 gsm |
209.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15723589
|
PURUS™
PCIB 1097C |
Blu | 210 x 297 mm | Holeless | 105 gsm |
262.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Tecnologia legante brevettata
- Adatta per l'uso in camere sterili secondo le norme ISO da 4 a 6 (classe da 10 a 1000)
- Prodotto secondo le norme ISO 4 (camera sterile di classe 10)
- Riciclabile Eccellente stampabilità e adesione termica del toner
Compliance
Adatto per l'uso secondo le norme ISO da 4 a 6 (classe da 10 a 1000)
Specifica
Polietilene |