Learn More
Micronova™ Cleanroom Pens
These low-sodium, indelible ink ballpoint pens feature a unique polypropylene barrel that limits particle generation and holds up to IPA, bleach and phenol wipe downs. Available irradiated, capped or click versions, and with black, blue or red ink.
23.72€ - 38.25€
Specifica
Materiale | HDPE |
---|---|
Descrizione | Capped |
Lunghezza (sistema imperiale) | 5.75 in. |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Monouso | No |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11992475
|
Micronova™
PEN-01 |
Black | Capped |
38.25€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13187716
|
Micronova™
PEN-02 |
Blue | Capped |
28.05€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13197716
|
Micronova™
PEN-03 |
Red | Capped |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Low-sodium ink
The Micronova Cleanroom Ballpoint Pens, with low sodium ink and low particulate barrels, are designed for documentation and labeling in cleanrooms and aseptic environments. Gamma irradiated pens are suitable for Aseptic ISO 5 and other clean production areas.
- Ball point cleanroom pens with indelible, low sodium ink
- Designed for documentation and labeling in cleanrooms
- White, high-density polypropylene barrel
- Holds up to IPA, bleach and phenol wipe downs
- Capped or Retractable options available
- Black, blue or red ink
- Available gamma irradiated for aseptic environments
Specifica
HDPE | |
5.75 in. | |
No | |
Cleanroom Pen | |
0.7 mm Point Tip |
Capped | |
Not Autoclavable | |
Cleanroom and Aseptic Environment Documentation and Labeling | |
Non-sterile |