Learn More
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
1083.32 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21724" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21724" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Monouso:
Reusable
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Descrizione
- Available in both disposable and launderable styles
- Made from 100% polyester
- Cleanroom compatible
- Comfortable for extended use
- No particle generation
Specifica
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | Pharmaceutical, Biotechnology, Cleanrooms, Hospital, Semiconductors |
Materiale | Polyester |
Size | Medium |
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
Quantità confezione | 1 Pair/Bag, 200 Pair/Cs |
Product Type | Launderable Cleanroom Socks |
Cleanroom Class | Class 10-1000 (ISO 4-6) |