Learn More
Micronova™ Spugne PolyMesh™
A wide range of sponges, made with cleanroom approved materials, designed for cleaning small parts, equipment interiors, softwalls, laminar flow benches, isolators and other cleanroom and lab applications. Available in a variety of fabrics, shapes and sizes.
7.55€ - 367.00€
Specifica
Product Type | Cleanroom Sponge |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Monouso | No |
Da utilizzare con (applicazione) | Super Abosorbent and Superior Cleaning, for Use with Strong Disinfectants and Suitable for Steam Sterilization |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13167646
|
Micronova™
SP20-46 |
White | 15.2 x 10.2 cm (6 x 4 in.) | MegaTex, Non-woven Polyamide, urethane foam interior |
14.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12813532
|
Micronova™
SP4-533 |
White | 12.7 x 7.6 cm (5 x 3 in.) | Polyvinyl Acetate |
18.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17171301
|
Micronova™
SP6-745 |
White | 17.15 x 10.8 cm (6.75 x 4.25 in.) | NovaPoly, 100% smooth knit polyester, urethane foam interior |
367.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13117306
|
Micronova™
SP68-46 |
White | 4 x 6 pollici (10 x 15 cm) | Poliestere, uretano espanso |
13.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13167296
|
Micronova™
SP6-46 |
White | 15.2 x 10.2 cm (6 x 4 in.) | NovaPoly, 100% smooth knit polyester, urethane foam interior |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
13167306
|
Micronova™
SPAA-46 |
Blue | 15.2 x 10.2 cm (6 x 4 in.) | Microfiber, 80% polyester, 20% polyamide, urethane foam interior |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
13147296
|
Micronova™
SP6-33 |
White | 7.6 x 7.6 cm (3 x 3 in.) | NovaPoly, 100% smooth knit polyester, urethane foam interior |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
A wide range of sponges, made with cleanroom approved materials, designed for cleaning small parts, equipment interiors, softwalls, laminar flow benches, isolators and other cleanroom and lab applications. Available in a variety of fabrics, shapes and sizes.
- Con uno strato esterno in rete abrasiva resistente a terreni pesanti senza sfaldatura o scagliatura, le spugne PolyMesh forniscono una maggiore abrasione per rimuovere depositi di sostanze chimiche, photoresist e flussi
- La rete monofilamento 100% poliestere è avvolta intorno alla schiuma uretanica reticolata per creare questi tamponi abrasivi per camera sterile
- Ideali per camere di fermentazione e laboratori animali
- Resistenti e forti, le spugne PolyMesh sono adatte per l'uso con forti disinfettanti
- Autoclavabili
- Ulteriori misure disponibili
Specifica
Cleanroom Sponge | |
No | |
Non-sterile |
Autoclavable | |
Super Abosorbent and Superior Cleaning, for Use with Strong Disinfectants and Suitable for Steam Sterilization |