Learn More
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Glass Jars without Caps
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
32 oz.
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Descrizione
- Straight sided walls allow for the complete removal of contents
- Available in a wide variety of sizes, from 1 to 32 oz.
Specifica
Dimensione chiusura | 89-400 mm |
Diametro (sistema metrico) | 95 mm |
Altezza (sistema metrico) | 170 mm |
Product Type | Straight Sided Jar |
Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 32 oz. |
Colore | Clear |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 86 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 74 mm |
Materiale | Glass |