Learn More
Epredia™ ClearVue™ Coverslipper Coverslip Hoppers
Designed for use with the Epredia™ ClearVue™ coverlipper. ClearVue™ hoppers streamline coverslipping workflow.
119.00€ - 169.00€
Specifica
Product Type | Coverslip Hopper |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Epredia ClearVue Coverslipper |
Quantità | 2 x 500 Hoppers/Coverslips |
Lunghezza (sistema metrico) | 24 mm |
Spessore (sistema metrico) | 0.16 to 0.19 mm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12688186
|
Epredia™
A79210050 |
24 x 40 mm, No. 1.5 |
119.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12636376
|
Epredia™
A79210051 |
24x50 mm, n. 1.5, 500x2 |
123.00€
pezzi 2 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13410497
|
Epredia™
A79210052 |
24 x 55 mm, No. 1.5 |
169.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Makes integration into the laboratory effortless
- Ships preloaded with 500 or 575 slips each
- Inserts quickly into the Epredia™ ClearVue™ coverslipper without workflow interruption
- Requires no manual handling of glass
- Dispenses a clean coverslip each and every time
Specifica
Coverslip Hopper | |
2 x 500 Hoppers/Coverslips | |
0.16 to 0.19 mm |
Epredia ClearVue Coverslipper | |
24 mm |