Learn More
Hanna Instruments™ COD Test Tubes
171.00€ - 183.00€
Specifica
Descrizione | COD Test Tube |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 0 to 15000 mg/L |
Da utilizzare con (applicazione) | For Wastewater Treatment Plants and Food Manufacturing Facilities |
Quantità | 25 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11758763
|
Hanna Instruments™
HI93754B25 |
Accuracy: 4% |
171.00€
87.50mL |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11768763
|
Hanna Instruments™
HI93754C25 |
Accuracy: 3% |
183.00€
125mL |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
COD Test Tube | |
0 to 15000 mg/L | |
For Wastewater Treatment Plants and Food Manufacturing Facilities | |
25 Pack |