Learn More
Digi-Sense Coiled Extension Cable
Thermocouple Coiled Extension Cable for remote applications.
35.40€ - 37.45€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) | 105°C |
---|---|
Tipo | Cavo di prolunga |
Temperatura (sistema imperiale) | 221°F |
Lunghezza (sistema imperiale) | 5 ft. |
Lunghezza (sistema metrico) | 1.5 m |
Codice del prodotto | Marca | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11875915
|
Digi-Sense
93785-02 |
Type K, Male to Female Mini-Connector |
35.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11885915
|
Digi-Sense
93785-04 |
Type T, Male to Female Mini-Connector |
37.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Maximum temperature: 221°F (105°C)
- Cables come in a variety of lengths.
- Each probe comes with color coded ANSI standard connectors:
- Type J: Black
- Type K: Yellow
- Type T: Blue
- Custom designs or changes to this product are available upon request.
Specifica
105°C | |
221°F | |
1.5 m |
Cavo di prolunga | |
5 ft. |