Learn More
Fisherbrand™ Scatola per vetrini da microscopio in polipropilene
Per conservare e trasportare in sicurezza 25 vetrini con custodie in ABS resistente. Le scatole Fisherbrand™ in ABS colorato da 25 vetrini conservano vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati e numerati. Per la conservazione sicura al riparo dalla polvere.
9.80€ - 14.55€
Specifica
Tipo | Slide Storage Box |
---|---|
Capacità vetrino | 25 |
Tipo di chiusura | Coperchio con chiusura a pressione |
Sostegni dispositivo | 25 (25 x 75 mm or 1 x 3 in. Microscope Slides) |
Dimensioni (L x P x A) | 141 x 88 x 35 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale di rivestimento interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Materiale di rivestimento interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11711476
|
Fisherbrand™
|
Blu | Foam |
10.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11721476
|
Fisherbrand™
|
Rosso | Foam |
9.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11731476
|
Fisherbrand™
|
Bianco | Foam |
10.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11334135
|
Fisherbrand™
|
Rosso | Cork |
13.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11314135
|
Fisherbrand™
|
Blu | Cork |
13.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11324135
|
Fisherbrand™
|
Verde | Cork |
14.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Per conservare e trasportare in sicurezza 25 vetrini con custodie in ABS resistente. Le scatole Fisherbrand™ in ABS colorato da 25 vetrini conservano vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati e numerati. Per la conservazione sicura al riparo dalla polvere.
- Le scatole rigide stampate contengono i vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati
- Custodia in ABS resistente disponibile con rivestimento in schiuma o sughero
- Gli alloggiamenti sono numerati in modo da corrispondere al foglio dell'inventario dei vetrini
- Accesso facile ai vetrini con coperchio a pressione
- Le custodie impilabili includono i piedini per la massima stabilità
Especificaciones
Slide Storage Box | |
Coperchio con chiusura a pressione | |
141 x 88 x 35 mm | |
35 mm | |
5.55 in. | |
ABS | |
88 mm |
25 | |
25 (25 x 75 mm or 1 x 3 in. Microscope Slides) | |
Vetrini da microscopio standard da 25 x 75 mm (1 - 3 pollici) | |
Foglio inventario vetrini | |
141 mm | |
Sì |