Learn More
B Braun™ Combi-Stopper Closing Cones
B Braun™ Combi-Stopper Closing Cones are suitable for sterile closings of IV and syringe assemblies
16.25€ - 17.05€
Specifica
Materiale | Polyethylene |
---|---|
Product Type | Combi Stopper |
Tipo di collegamento | Luer Lock |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10712393
|
B Braun™
4495152 |
Blue |
17.05€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10500053
|
B Braun™
4495101 |
Red |
16.25€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Luer Lock fitting male and female
- Made of PE (Polyethylene)
- Sterile closing of all kinds of open IV-accesses in IV-Sets
- Sterile closing of pre-filled syringes
- Available in red, blue and white
- Box of 100 pcs
Specifica
Polyethylene | |
Combi Stopper | |
Luer Lock | |
Sterile |