Learn More
Nabertherm™ Compact Tube Furnace with P580 Controller
These compact tube furnaces with integrated control systems can be used universally for many processes. Equipped with a standard working tube of C 530 ceramic and two fiber plugs, these tube furnaces have an unbeatable price/performance ratio.
5860.00€ - 11450.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) camera d'aria | Zona riscaldata | Temperatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) camera d'aria | Zona riscaldata | Temperatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17398079
|
Nabertherm™
R-252W2AN3 |
50 mm | 500 mm | Up to 1200°C |
5860.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17308089
|
Nabertherm™
R-252W3AN3 |
50 mm | 500 mm | Up to 1300°C |
6350.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17358089
|
Nabertherm™
R-322W2AN3 |
120 mm | 500 mm | Up to 1200°C |
6980.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17368089
|
Nabertherm™
R-322W3AN3 |
120 mm | 500 mm | Up to 1300°C |
7750.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17318099
|
Nabertherm™
R-472W2AN3 |
170 mm | 750 mm | Up to 1200°C |
9900.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17328099
|
Nabertherm™
R-472W3AN3 |
170 mm | 750 mm | Up to 1300°C |
11030.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17378099
|
Nabertherm™
R-572W2AN3 |
170 mm | 1000 mm | Up to 1200°C |
11450.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Excellent price - performance ratio
- Can also be equipped with gas supply system 1 (no vacuum operation) and gas supply system 2 (for vacuum operation)
- Temperature, max. 1200°C or 1300°C
- Controller P580 with 50 freely adjustable programs and 40 segments for three-zone operation
- Outer tube diameter of 50 to 170 mm, heated length from 250 to 1000 mm
- Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
- Insulation made of non-classified fibre material
Specifica
P580 | |
Compact Tube Furnace |