Learn More
3M™ Confezione per test autoclave Bowie-Dick Comply™
Monouso in sterilizzatori per carichi porosi per test Bowie e Dick giornalieri. La confezione per test autoclave Bowie e Dick 3M™ Comply™ è conforme a BS EN 867-4 ed è dotata di marchio BSI Kite.
Marca: 3M™ 7000034520
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.70000kg
Descrizione
- Easy to detect failures according to ISO 11140 Part 1 and Part 3
- Test pack will give you peace of mind and prove your sterilizer is working adequately
- Saves time - obvious colour change allows easy interpretation, simple and easy to use
- Accurate, consistent, reliable and reproducible
- Reduced storage space - compact and disposable
- Cost saving - paper can be re-used for note-taking
- Irreversible, for safe storage and traceability
- One pack of 20 sheets will last you a month - saving time on placing orders
Specifica
Standard EN 867-4 e ISO 11140 | |
Autoclave | |
Per i test giornalieri in autoclave, soddisfa gli standard EN867-4 e ISO 11140 | |
Confezione da 20 | |
Vapore |
Per test quotidiani in autoclave | |
Pacchetto di test per autoclave Bowie e Dick Comply™ | |
Carta | |
Sì |