Learn More
3M™ Indicatore chimico Comply
Le strisce lunghe di inchiostro indicatore chimico stampato su nastro perforato 3M™ Comply™ Steam cambiano colore da bianco a nero/marrone scuro e reagiscono a 2 o più variabili essenziali del processo di sterilizzazione a vapore. In conformità con i requisiti ISO 11140-1.
Marca: 3M™ 7100178075
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15480kg
Descrizione
Long strip of chemical indicator ink printed on perforated-style strip.- Colour change from white to black/dark brown.
- Type 4 multi-variable indicator reacts to 2 or more critical steam sterilization process variables.
- Meets requirements of ISO 11140-1.
Specifica
Sì | |
20 x 1.5 cm | |
Sterilizzatore | |
Indicatore chimico | |
Indicatori fisici e chimici per la verifica delle condizioni di esposizione al processo di sterilizzazione | |
Sì | |
1.5 cm |
ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005 ed EN/ISO 11140-1:2005 | |
Per determinare se le condizioni del processo di sterilizzazione sono state soddisfatte all'interno di ogni confezione | |
20 cm | |
121 °C | |
Confezione da 240 | |
Vapore, sostanze chimiche |