Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes
Ideally suited for cell biology applications and sample preparation protocols in microbiology and molecular biology laboratories.
52.30€ - 216.00€
Specifica
RCF max | 19,500 x g |
---|---|
Materiale chiusura | HDPE |
Colore | Clear |
Materiale | Polypropylene |
Tipo di etichetta | Writing area |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | N. per confezione | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | N. per confezione | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15311066
|
Eppendorf™
0030122151 |
15 mL | 17 mm | 10 x 50 | Screw Cap, flattened and grooved sides |
185.76€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15685357
|
Eppendorf™
0030122259 |
15 mL | 17 mm | 100 | Screw Cap, flattened and grooved sides |
91.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15695357
|
Eppendorf™
0030122267 |
50 mL | 30 mm | 48 | Screw Cap, flattened and grooved sides |
52.30€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15321066
|
Eppendorf™
0030122178 |
50 mL | 30 mm | 20 × 25 | Screw Cap, flattened and grooved sides |
216.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Premium USP class 6 raw material
- No use of slip agents, plasticizers, and biocides during manufacturing
- Ensures high sample integrity, g-Safe™ centrifugation stability, optimal sample and pellet visibility
- Cap with flattened and grooved sides supports user-friendly ergonomic handling
- Enables stable upright positioning, and minimizes contamination risk
- Reliable and safe labelling due to large writing area on the tube and due to flat and light-colored cap
- Precise dimensions enable maximum compatibility with centrifuge rotors, mixers and shakers
Applications
- Convenient and safe cell culture applications
- Sample preparation in microbiology and molecular biology labs
- Storage of samples and solution with larger volumes
- Preparation of mastermixes and buffers
Specifica
19,500 x g | |
Clear | |
Writing area | |
Conical |
HDPE | |
Polypropylene | |
-86°C to -100°C |