Learn More
Corning™ Raschietti per cellule
Il raschietto girevole angolato riduce al minimo i danni alle cellule e garantisce un contatto uniforme sull'area di crescita. I raschietti per cellule Corning™ sono ideali per la raccolta di cellule.
311.54€ - 403.81€
Specifica
Product Type | Raschietto per cellule |
---|---|
Include | Lama con manico |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) lama | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) lama | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10702192
|
Corning™
3010 |
1.8 cm | 25 cm |
311.54€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10370881
|
Corning™
3011 |
3 cm | 39 cm |
403.81€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Angled swivel blade minimizes cell damage and ensures even contact with growth area. Corning™ Cell Scrapers are ideal for harvesting cells.
- Il manico lungo consente un facile accesso alle fiasche per coltura cellulare e ai flaconi cilindrici
- Realizzati per l'uso in fiasche da 25 e 75cm3
- Sterili; con certificazione di apirogenicità
- Confezionati singolarmente
Specifica
Raschietto per cellule | |
Lama con manico | |
Sterile |