Learn More
Corning™ Collection Bags
Collection bags with three ports used for biopharmaceutical applications
52.85€ - 337.00€
Specifica
Stile dei tubi | Heat sealable flexible tubing |
---|---|
N. per custodia | 1/Ea. |
N. per confezione | 1/Pk. |
Quantità | Each |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Descrizione pellicola | Dettagli porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Descrizione pellicola | Dettagli porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17283574
|
Corning™
91-200-42 |
1 L | EVA | Male MPC connector with 0.25 in. barb, female MPC cap, female MPC connector with 0.25 in. barb, male MPC plug, break-off injection site |
54.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17273574
|
Corning™
91-200-41 |
0.5 L | EVA | Male MPC connector with 0.25 in. barb, female MPC cap, female MPC connector with 0.25 in. barb, male MPC plug, break-off injection site |
52.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16438983
|
Corning™
91-200-43 |
5 L | EVA | Port 1 - 0.37 in. Connector, 12 L x 0.37 I.D. x 0.62 in. O.D., chemically resistant, heat sealable flexible tubing, port 2 - male MPC connector with 0.37 in. barb, female MPC cap, port- 3 female MPC connector with 0.37 in. barb, male MPC plug, break-off i |
155.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16458983
|
Corning™
91-200-47 |
20 L | EVA | Port 1 - 0.37 in. Connector, 12 L x 0.37 I.D. x 0.62 in. O.D., chemically resistant, heat sealable flexible tubing, port 2 - male MPC connector with 0.37 in. barb, female MPC cap, port- 3 female MPC connector with 0.37 in. barb, male MPC plug, break-off i |
131.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16448983
|
Corning™
91-200-45 |
10 L | EVA | Port 1 - 0.37 in. Connector, 12 L x 0.37 I.D. x 0.62 in. O.D., chemically resistant, heat sealable flexible tubing, port 2 - male MPC connector with 0.37 in. barb, female MPC cap, port- 3 female MPC connector with 0.37 in. barb, male MPC plug, break-off i |
124.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16468983
|
Corning™
91-200-48 |
50 L | EVA | Port 1 - 0.37 in. Connector, 12 L x 0.37 I.D. x 0.62 in. O.D., chemically resistant, heat sealable flexible tubing, port 2 - male MPC connector with 0.37 in. barb, female MPC cap, port- 3 female MPC connector with 0.37 in. barb, male MPC plug, break-off i |
150.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17213584
|
Corning™
91-200-82 |
100 L | ULDPE | 60 L x 0.5 I.D. x 0.75 in. O.D. and 40 L x 0.12 I.D. x 0.25 in. O.D. chemically resistant, heat sealable flexible tubings, female luer with 0.15 in. barb, swabbable valve, non-breather female luer cap with female MPX cap and male MPX connector with 0.5 in |
321.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17223584
|
Corning™
91-200-83 |
200 L | ULDPE | 60 L x 0.5 I.D. x 0.75 in. O.D. and 40 L x 0.12 I.D. x 0.25 in. O.D. chemically resistant, heat sealable flexible tubings, female luer with 0.15 in. barb, swabbable valve, non-breather female luer cap with female MPX cap and male MPX connector with 0.5 in |
337.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
Specifica
Heat sealable flexible tubing | |
1/Ea. | |
1/Pk. | |
Each |