Learn More
Corning™ Filtri per bottiglia monouso sterili
Per l'uso in flaconi per terreni in vetro o polistirene con collo di dimensioni 33 e 45 mm. I filtri sterili monouso per flaconi Corning™ sono ideali per la filtrazione di componenti e terreni di coltura dei tessuti, fluidi biologici e altre soluzioni.
138.31€ - 372.31€
Specifica
Connettori | Hose |
---|---|
Monouso | Single-use |
Materiale | Polystyrene, Cellulose Acetate |
Materiale (membrana) | Cellulose Acetate |
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Includes: Filtro a membrana quadrato, imbuto graduato in polistirene trasparente con adattatore per collo in polietilene e adattatore per tubazioni che si adatta alla maggior parte dei tubi flessibili di vuoto.
Codice del prodotto | Marca | Area di filtraggio | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale (membrana) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Area di filtraggio | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale (membrana) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10544211
|
Corning™
430512 |
33.2 cm2 | 3.3 cm bottle neck | Cellulose Acetate | 500 mL |
138.31€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10544401
|
Corning™
430625 |
13.6 cm2 | 3.3 cm bottle neck | Cellulose Acetate | 150 mL |
372.31€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10358421
|
Corning™
430514 |
33.2 cm2 | Collo bottiglia 4.5 cm | Acetato di cellulosa | 500 ml |
138.31€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10092461
|
Corning™
430627 |
13.6 cm2 | 4.5 cm bottle neck | Cellulose Acetate | 150 mL |
372.31€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- I sistemi sono confezionati singolarmente, sterilizzati mediante radiazione gamma e con certificazione di apirogenicità
- Materiale della membrana e dimensioni dei pori stampigliati
- Codifica a colori per tipo di membrana per una semplice identificazione del prodotto
- Scelta del materiale della membrana: Acetato di cellulosa (CA) per basso assorbimento proteico; nylon (NYL) per basso contenuto di estraibili o polietersulfone (PES) per portate elevate e basso assorbimento proteico
- Compatibile per la coltura dei tessuti
- Termosigillati sulla griglia di supporto per ottimizzare la portata e ridurre la formazione di schiuma e la denaturazione delle proteine
Nota: Non per uso parenterale
Order Info
Unità con imbuti da 150 ml contengono filtri a membrana da 42 x 42 mm quadrati; gli imbuti da 500 ml contengono filtri a membrana da 63 x 63 mm quadrati, gli imbuti da 250 ml contengono filtri a membrana da 49.5 x 49.5 mm quadrati e gli imbuti da 1 l contengono filtri a membrana da 79 x 79mm quadrati.
Specifica
Hose | |
Polystyrene, Cellulose Acetate | |
0.45 μm | |
Ideal for filtration of tissue culture media and components, biological fluids, other solutions | |
1/Pk. |
Single-use | |
Cellulose Acetate | |
Sterile | |
Square membrane filter, graduated funnel of clear polystyrene with polyethylene neck orange adapter, and tubing adapter | |
Bottle Top Vacuum Filter |