Learn More
Corning™ Fiberglass Prefilters
For use in Corning bottle top and vacuum filtration systems.
81.17€ - 95.78€
Specifica
Materiale | Fiberglass |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
N. per custodia | 100 |
N. per confezione | 100/Pk. |
Tipo | Prefilter |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11353775
|
Corning™
431411 |
250 mL filter funnels, Corning bottle top and vacuum filtration systems |
81.17€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11343775
|
Corning™
431410 |
150 mL filter funnels, Corning bottle top and vacuum filtration systems |
81.17€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11373775
|
Corning™
431413 |
1000 mL filter funnels, Corning bottle top and vacuum filtration systems |
95.78€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11363775
|
Corning™
431412 |
500 mL filter funnels, Corning bottle top and vacuum filtration systems |
81.97€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
For use with vacuum filtration systems or bottle top vacuum filters
Specifica
Fiberglass | |
100 | |
Prefilter |
Non-sterile | |
100/Pk. |