Learn More
Corning™ Flexible Packaging Systems: EVA Collection Bags
Meet FDA requirements as 510K Medical Device
64.40€ - 103.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dettagli porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dettagli porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17263574
|
Corning™
91-200-39 |
20 L | MPC male plug and connector; 0.25 in. barb connected directly to bag; valve and female luer |
75.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15316391
|
Corning™
91-200-05 |
5 L | Male MPC connector; male and female luers connected via tubing |
88.36€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17253574
|
Corning™
91-200-36 |
10 L | Male MPC plug, male MPC connector with 0.25 in. barb directly connected to bag, valve and female luer |
72.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17233574
|
Corning™
91-200-02 |
2 L | Male MPC connector; male and female luers connected via tubing |
74.65€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17243574
|
Corning™
91-200-20 |
20 L | Male and female luers connected via tubing; 2 slide clamps per tube; 0.25 in. barbed bag port |
103.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17223574
|
Corning™
91-200-01 |
1 L | MPC connector; male and female luers connected via tubing |
64.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15374675
|
Corning™
91-200-10 |
10 L | Male MPC connector; male and female luers connected via tubing |
91.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
Order Info
The full line of bag types include: collection containers (bottom port and face port designs); tank liners (2D and 3D); cryopreservation bags; cell expansion bags; bags for HYPERStack™ vessels; and rocker cell culture bags. Collection bags, collection containers and media totes are sold individually on a per each basis.
Specifica
EVA | |
1/Ea. | |
1/Pk. |