Learn More
Corning™ Fiale criogeniche con filettatura interna
In polipropilene, per garantire la stabilità a temperature estreme. Le fiale criogeniche con filettatura interna Corning™ sono contenitori sicuri e resistenti per conservare a temperature estremamente basse campioni biologici e colture cellulari delicati.
174.71€ - 441.78€
Specifica
Colore chiusura | Arancione |
---|---|
Colore | Naturale |
Materiale | Polipropilene |
Sterilità | Sterile |
Graduato | Sì |
Allerta:
Le fiale criogeniche sono destinate al posizionamento solo nella fase vapore dell'azoto liquido e non devono essere utilizzate per lo stoccaggio nella fase liquida. L'immersione delle fiale nella fase liquida potrebbe far penetrare il gas liquefatto nella fiala, con conseguente rapida evaporazione del liquido durante la rimozione e possibili esplosioni o dispersioni violente dalla fiala/dal perimetro della chiusura.
Per evitare l’esplosione delle fiale criogeniche, non riempire mai eccessivamente le unità di stoccaggio con azoto liquido. Prima dell'uso, ispezionare sempre le fiale per sincerarsi che non vi siano difetti visibili intorno ai bordi di chiusura. Quando si rimuovono le fiale dall'unità criogenica di stoccaggio, utilizzare sempre maschere di protezione, guanti di protezione pesanti e abbigliamento protettivo da laboratorio. Lasciare sempre che le fiale si riscaldino lentamente nella cappa di sicurezza biologica. Non riutilizzare mai le fiale criogeniche.
Includes: Rack in gommapiuma a 50 posizioni per ciascun contenitore per un facile trasporto
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10449521
|
Corning™
430656 |
92.1 mm | 5 mL |
441.78€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10640122
|
Corning™
430490 |
70 mm | 4 mL |
426.94€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10546243
|
Corning™
431386 |
39.8 mm | 2 ml |
174.71€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10167051
|
Corning™
430492 |
90.2 mm | 5 ml |
441.78€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10534211
|
Corning™
430491 |
71.2 mm | 4 ml |
441.78€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10398321
|
Corning™
430487 |
41.6 mm | 1.2 ml |
345.48€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10418571
|
Corning™
430488 |
49 mm | 2 ml |
345.48€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10630122
|
Corning™
430489 |
47 mm | 2 ml |
345.48€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
These vials provide a safe and secure vessel for ultra-low temperature storage of valuable cell cultures and biological samples. Made of polypropylene for stability in extreme temperature conditions.
- Filettatura interna
- Graduazioni nere e ampia area di marcatura per agevolare la misurazione e l'identificazione dei campioni
- Sterilizzate mediante radiazione gamma
- Resistenti alle basse temperature fino a -196°C
- Certificazione di apirogenicità ed esenti da RNasi e DNasi
- Le fiale hanno una base speciale che ne consente il bloccaggio in rack per criogenia per la manipolazione con una sola mano
Specifica
Arancione | |
Polipropilene | |
Sì | |
−196 °C | |
Sì | |
Polipropilene | |
Area per marcatura |
Naturale | |
Sterile | |
50 | |
Report | |
Sì | |
Nonpyrogenic, RNase/DNase-free |