Learn More
Corning™ Matrice Matrigel™
Per produrre una matrice biologicamente attiva che assomiglia alla matrice basale cellulare dei mammiferi. La matrice basale Corning™ Matrigel™ fornisce un ambiente fisiologicamente rilevante per studi di morfologia cellulare, funzione biochimica, migrazione, invasione ed espressione dei geni.
330.00€ - 1815.78€
Specifica
Content And Storage | -20 °C |
---|---|
Product Type | Matrice di membrana basale |
Da utilizzare con (applicazione) | Cell growth and differentiation; metabolism/toxicology studies; invasion assays; in vitro and in vivo angiogenesis assays; in vivo angiogenesis studies and augmentation of tumors in immunosuppressed mice |
Sorgente | Tumore Engelbreth-Holm-Swarm nel ratto |
Allerta:
Nota: Evitare molteplici cicli di congelamento-scongelamento; non stoccare in un congelatore no-frost
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11573620
|
Corning™
356234 |
5 mL | Matrigel Matrix LDEV-Free |
330.00€
5mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11593620
|
Corning™
356237 |
10 mL | Matrigel Matrix Phenol Red-Free, LDEV-Free |
570.00€
10mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11543550
|
Corning™
354234 |
10 mL | Matrigel Matrix LDEV-Free |
466.00€
10mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10429212
|
Corning™
356235 |
50 mL | Matrigel Matrix LDEV-Free |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
I preparati solubilizzati della membrana basale polimerizzano a temperatura ambiente.
- Fonte: Tumore Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) nel ratto
- Formulazione base: terreno Eagle modificato di Dulbecco con 50μ g/ml di gentamicina, con o senza fenolo rosso
La formulazione priva di fenolo rosso è disponibile per saggi che richiedono il rilevamento del colore, inclusi saggi con fluorescenza
Qualità
- Testata per la capacità di promuovere la crescita del neurite di cellule gangliali di radice dorsale poppiana
- Testato per batteri, funghi e micoplasma con risultato negativo
- Le colonie murine sono state regolarmente sottoposte a screening per i patogeni attraverso il test di produzione di anticorpi (MAP)
- È stato eseguito un ampio test di PCR per lo screening di un certo numero di agenti patogeni
- Concentrazioni proteiche determinate dal metodo Lowry
- Unità di endotossina misurate con saggio LAL
- La stabilità del gel di Matrigel Matrix viene testata per un periodo di 14 giorni a 37°C
- L'attività biologica viene determinata per ciascun lotto utilizzando un saggio di crescita dei neuriti.
Specifica
-20 °C | |
Matrice di membrana basale | |
Cell growth and differentiation; metabolism/toxicology studies; invasion assays; in vitro and in vivo angiogenesis assays; in vivo angiogenesis studies and augmentation of tumors in immunosuppressed mice | |
Tumore Engelbreth-Holm-Swarm nel ratto |