Learn More
Corning™ Matrigel™ Matrix HC
High concentration (HC) formulation is ideal for applications in which a high protein concentration augments the growth of tumors; allows a Matrigel basement membrane matrix plug to maintain its integrity after subcutaneous injection into mice
770.00€ - 840.00€
Specifica
Content And Storage | -20°C |
---|---|
Product Type | Basement membrane matrix |
Sterilità | Sterile |
Quantità | 10 mL |
Sorgente | Engelbreth-Holm-Swarm Mouse Tumor |
Allerta:
Nota: Evitare molteplici cicli di congelamento-scongelamento; non stoccare in un congelatore no-frost
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10726503
|
Corning™
354262 |
Matrigel Matrix High Concentration, Phenol Red-Free, LDEV-Free |
840.00€
10mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10613004
|
Corning™
354263 |
Matrigel Matrix High Concentration, GFR, LDEV-Free |
830.00€
10mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10365602
|
Corning™
354248 |
Matrigel Matrix High Concentration, LDEV-Free |
770.00€
10mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Per produrre una matrice biologicamente attiva che assomiglia alla matrice basale cellulare dei mammiferi. Fornisce un ambiente fisiologicamente rilevante per studi della morfologia cellulare, funzione biochimica, migrazione, invasione e espressione dei geni.
- Testata per la capacità di promuovere la crescita del neurite di cellule gangliali di radice dorsale poppiana
- Testato e risultato negativo a batteri, funghi e micoplasma
- Fonte: Tumore Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) nel ratto
- Formulazione base: terreno Eagle modificato Dulbecco' con'50μ g/ml di gentamicina, con o senza fenolo rosso
- I preparati solubilizzati con membrana basale polimerizzano a temperatura ambiente
- La formulazione priva di fenolo rosso è disponibile per saggi che richiedono il rilevamento del colore, inclusi saggi con fluorescenza
Specifica
-20°C | |
Sterile | |
Engelbreth-Holm-Swarm Mouse Tumor |
Basement membrane matrix | |
10 mL |