Learn More
Corning™ Bottiglie di conservazione in PET, ottagonali
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduazioni:
10, 20, 30 mL
25 to 125 mL
50 to 250 mL
Da 25 a 125 ml
Da 50 a 1000 ml
Da 50 a 500 ml
Altezza (sistema metrico):
61 mm
81 mm
115 mm
142 mm
180 mm
220 mm
Description
- I flaconi infrangibili rappresentano un'alternativa al vetro ergonomica e facile da manipolare
- Tappo ermetico antimanomissione a vite in HDPE da 31.7 mm
- Graduazioni incise per misurazioni accurate
- Confezionati in due pratici vassoi con pellicola termoretraibile e busta esterna a garanzia di igiene
- Sterilizzazione di grado SAL 10-6 e certificato di apirogenicità
- Flaconi conformi a USP classe VI, verificati non citotossici e non emolitici
Specifications
Capacità | 16.9 once, 500 ml |
Materiale chiusura | HDPE |
Dimensione chiusura | 34.7 mm |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Altezza (sistema imperiale) | 7 in. |
Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 16.9 once |
Colore | Natural |
Diametro (sistema imperiale) interno collo | 1.2 pollici |
Show More |