Learn More
Corning™ Reusable Glass Spinner Flasks
High-performance
736.21€ - 1791.09€
Specifica
Colore chiusura | Orange |
---|---|
Materiale chiusura | Polypropylene |
Materiale | Borosilicate Glass |
Angolo del braccio laterale | 45° |
Aperture del braccio laterale | 2 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) collo centrale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) collo centrale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10158431
|
Corning™
4502-3L |
186 mm | 3000 mL | 12 cm |
1371.07€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10210532
|
Corning™
4500-125 |
70 mm | 125 mL | 7 cm |
736.21€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10678832
|
Corning™
4500-250 |
80 mm | 250 mL | 7 cm |
763.93€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10522112
|
Corning™
4500-8L |
234 mm | 8 L | 10 cm |
1791.09€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10477681
|
Corning™
4500-1L |
125 mm | 1 L | 10 cm |
1161.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10371972
|
Corning™
4500-3L |
186 mm | 3000 mL | 10 cm |
1313.64€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10648832
|
Corning™
4500-6L |
234 mm | 6 L | 10 cm |
1547.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10361972
|
Corning™
4500-500 |
100 mm | 500 mL | 10 cm |
806.99€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10689022
|
Corning™
4504-6L |
234 mm | 6 L | 14 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10643243
|
Corning™
4504-3L |
186 mm | 3000 mL | 14 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Baffles enhance aeration and agitation of contents of the flask.
- Unique impeller design ensures optimal stirring.
- Sidearm designs permit easy access of 25 mL and 50 mL pipets.
Specifica
Orange | |
Borosilicate Glass | |
2 |
Polypropylene | |
45° | |
Non-sterile |