Learn More
Corning™ PYREX™ TD Disposable Shorty Serological Pipets, Sterile
Sterile, plugged pipet is calibrated To Deliver.
262.69€ - 588.25€
Specifica
Spina aspiratore | Yes |
---|---|
Calibrato | Yes |
Materiale | Borosilicate Glass |
Sterilità | Sterile |
Graduato | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10363423
|
Corning™
7078B-5 |
5 mL | 215 mm |
588.25€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10160163
|
Corning™
7078B-50 |
50 mL | 358 mm |
262.69€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13063093
|
Corning™
7078B-50 |
50 mL | 358 mm |
525.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
These shorty pipets, calibrated 'To Deliver' with blow-out, are ideal for use in confined areas. The 5, 10, and 25 mL sizes have tooled tops. Negative graduations on each pipet make it applicable for both serological and measuring procedures. Packaged in plastic bags so several can be removed without contaminating the entire pack. ISO color-coding is printed directly on the tear strip.
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Cat. No. 7078B-50 features negative and reverse graduations.
Specifica
Yes | |
Borosilicate Glass | |
Yes | |
Round | |
Serological Pipet |
Yes | |
Sterile | |
3 mL | |
Multi-pack | |
Single-use |