Learn More
Corning™ Micropiastre per PCR Thermowell™ da 96 pozzetti
In policarbonato ultra sottile per un rapido e uniforme trasferimento del calore. Le micropiastre per PCR in policarbonato Corning™ Thermowell™ da 96 pozzetti sono ideali per l'amplificazione del DNA con il metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR).
166.30€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Coperchio | Without Lid |
Matrice | 8 x 12 |
Colore | Trasparente |
Materiale | Policarbonato |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10777231
|
Corning™
6509 |
PCR | Applied Biosystems GeneAmp™ PCR System 9600b, Barnstead Thermolyne Amplitron II™, Techne™ Cyclogene, and Gene E with 96 x 0.2 mL block |
166.30€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10130961
|
Corning™
6511 |
PCR | MJ Research PTC-100-96V, PTC-200 DNA EngineTM, Biometra Uno - ThermoblockerTM,Coy Corporation Temp Cycler II, Corbett Research FTS-960, Hybaid OmniGene withMicroblock, Quatro BioSystems T-C-40 |
166.30€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- La superficie a basso legame proteico impedisce la perdita di campioni
- Per le operazioni senza uso di olio, utilizzare nastro sigillante di polietilene o di alluminio insieme a termociclatori con coperchi riscaldati. Contengono tappetino di tenuta in silicone riutilizzabile
- Resistenti a temperature fino a 135 °C senza deformarsi
- Diverse forme del pozzetto si adattano ai termociclatori più comuni
- La superficie della piastra DNA-BIND™ permette il legame covalente dell'ssDNA alle estremità 5« e 3«
- Non sterili
Certifications
Le piastre in polipropilene sono certificate esenti da DNasi ed RNasi.
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
Policarbonato | |
Non-sterile | |
PCR | |
1/Pk. |
Without Lid | |
Trasparente | |
96 | |
Round | |
25/Cs. | |
Clear |