Learn More
Corning™ Thermowell™ Gold PCR Cap Strips
Fit all Thermowell Gold 1 x 8-well PCR strips and 96-well PCR microplates
501.20€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Autoclavabile | Autoclavable |
N. per custodia | 1250/Cs. |
N. per confezione | 125/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Colore | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Colore | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10571493
|
Corning™
3742 |
RT-PCR and other fluorescent or luminescent applications | Clear | Flat Cap Strip |
501.20€
pezzi 1250 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10307722
|
Corning™
3743 |
PCR | Clear | Dome Cap Strip |
501.20€
pezzi 1250 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10531673
|
Corning™
3748 |
PCR | Assorted | Dome Cap Strip |
501.20€
pezzi 1250 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Tube strips consist of eight 0.2 mL thin wall polypropylene tubes connected together. Dual connectors between adjacent tubes eliminate inadvertent breakage during sample handling. Tube strips are designed for precise fit in thermal cyclers to optimize heat transfer. Thermowell GOLD cap strips are sold separately from Thermowell GOLD tube strips. Original Thermowell tube strips and cap strips are packaged together. Tube strips are RNase-/DNase-free, and are autoclavable at 121°C.
Cat. No. 6547 has 60 of each color per bag; 1 bag of each color per case.
Cat. No. 3742 is designed for real-time PCR. Suitable for use with Thermowell GOLD 0.2 mL 1 x 8 PCR tube strips and 96-well microplates.
Specifica
Polypropylene | |
Autoclavable | |
125/Pk. |
Non-sterile | |
1250/Cs. | |
Thermowell Gold 1 x 8-well PCR Strips and 96-well PCR Microplates |