Learn More
Corning™ Piastre a bassissima adesione
Con strato in idrogel a legame covalente che inibisce con efficacia l'adesione cellulare. Le micropiastre a bassissima adesione Corning™ Costar™ riducono notevolmente il legame di adesione e le proteine del siero, riducendo al minimo l'adesione e la diffusione di cellule.
Marca: Corning™ 3473
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.93500kg
Descrizione
Superficie biologicamente inerte
- Impedisce alle cellule staminali la differenziazione mediata dall'adesione
- Impedisce la divisione delle cellule adesione-dipendenti
- Riduce al minimo l'assorbimento proteico, l'attivazione enzimatica e l'attivazione cellulare
- Non citotossico e non degradabile
- In polistirene otticamente trasparente
- I singoli codici alfanumerici consentono l'identificazione dei pozzetti
- La base uniforme agevola l'impilamento
- Forma a pozzetti piatti
Specifica
4 x 6 | |
Yes | |
Flat | |
Trasparente | |
Polistirene | |
Sterile | |
24 | |
Anelli anticondensa | |
1/Pk. | |
24/Cs. |
Clear | |
Polystyrene | |
3.4 ml | |
1.9 cm2 | |
Rectangular | |
Micropiastra a bassissima adesione cellulare | |
Per mantenere le cellule in un stato di sospensione e impedirne l’adesione | |
24/Cs. | |
Individually Wrapped | |
1.56 cm |