Learn More
Corning™ Strip di tappi per piastre Costar™ Thermowell™ e nastro sigillante
For use with polycarbonate plates only.
Marca: Corning™ 6524
50.60 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25920kg
Descrizione
Eight-Cap Strips
- For 96-well polypropylene Thermowell plates
- Made from thin-wall polypropylene
- Certified DNase- and RNase-free
- Autoclavable at 121°C (250°F)
- Supplied nonsterile
- For polycarbonate plates only
- Supplied nonsterile
- Allows sample viewing and is thermally stable up to 100°C (212°F)
Specifica
Trasparente | |
Non-sterile | |
100/Pk. | |
Solo per piastre in policarbonato |
Polietilene | |
100/Cs. | |
Nastro sigillante |