Learn More
Coulomat A, Honeywell™ Fluka™ HYDRANAL™
Marca: Honeywell Fluka 34807-500ML
121.16 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 67-56-1 Peso : 0.44050kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Specifica
11°C (51.8°F) | |
HYDRANAL™-Coulomat A | |
59°C | |
UN3286 |
500 mL | |
1.070g/cm3 | |
Polycoated bottle |
Sicurezza e movimentazione
- HYDRANAL-Coulomat A
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H331-Tossico se inalato.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: trichloromethane; chloroform, methanol,imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazolemonohydriodide