Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE a croce
Da utilizzare con contenitori, recipienti, agitatori e agitatori a piastra riscaldante. Gli agitatori magnetici rivestiti in PTFE assicurano la stabilità per molte applicazioni generiche. Le ancorette sono a croce per migliorare l'azione di agitazione.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00900kg
Descrizione
Use with containers, vessel, stirrers, and stirring hot plates. The PTFE-coated magnet stirrers are stable for many general purpose applications. The bars are cross-shaped for improved stirring action.
- Agitatore magnetico stabile per impieghi generici
- Fornisce un vortice profondo e silenzioso anche a velocità relativamente elevate
- Sterilizzabili in autoclave
Specifica
0,375in. | |
Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE | |
5 mm | |
Bianco | |
0,375in. | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
A croce |
PTFE | |
10 x 10 x 5 mm | |
Ancorette a croce in PTFE | |
5/conf. | |
10 mm | |
Sì | |
10mm |