Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F440n, Ultracongelatore, 440 L, AC, DoLe, (EU/GB), CO2 BU
Gli ultracongelatori Eppendorf CryoCube F440 riducono al minimo i costi di esercizio, offrendo allo stesso tempo una protezione superiore per i tuoi campioni. Grazie a una struttura a cinque scomparti e a cinque porte interne che garantisce facilità di accesso, il solido sistema di isolamento protegge i tuoi campioni delicati.
Marca: Eppendorf™ F440302031
Descrizione
- Isolamento efficace, composto da un isolamento tradizionale (n) e pannelli isolanti sottovuoto (h), che consente di risparmiare energia
- Efficiente sistema di controllo del compressore che riduce la durata dei cicli e quindi il consumo di energia e rende più lunga la vita utile dell'ultracongelatore
- Lo sfiato d'aria automatico presente sulla porta anteriore dei modelli verticali CryoCube migliora il consumo di energia, assicurando un accesso rapido ai campioni
- Interruttore principale richiudibile per prevenire uno spegnimento accidentale
Alloggiamento per il registratore della temperatura per la documentazione dei dati - La maniglia ergonomica dei modelli CryoCube basati su Eppendorf PhysioCare
- Concept™ richiede meno forza e assicura un accesso agevolato
- Versioni con raffreddamento ad aria
- Interno in acciaio inossidabile per una facile pulizia durante i cicli di manutenzione e sbrinamento; esterno in acciaio verniciato a polvere
Specifica
Congelatori | |
440 L | |
Destra | |
5 | |
Sí | |
89.8 x 95.5 x 195 cm (35.4 x 37.6 x 76.8 in.) | |
95.5 x 89.8 cm | |
7 A | |
230 V | |
8300 W | |
20 |
15.5 cu. ft. | |
5 | |
Polyurethane Foam | |
Classico | |
2 | |
57.5 x 61.6 x 126.5 cm (22.6 x 24.3 x 49.8 in.) | |
No | |
EU, UK | |
50 Hz | |
R290/R170 |