Learn More
MP Biomedicals™ Cryopres™ Dimethyl Sulfoxide (>99.9% USP DMSO for cryopreservation)
Commonly used in cell cryopreservation to prevent damage to the cell membrane during freezing.
53.16€ - 162.18€
Specifica
Content And Storage | 15 to 30°C, desiccate, store under nitrogen |
---|---|
Forma | Liquid |
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Cryopreservation |
Purity or Quality Grade | 0.999 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16369855
|
MP Biomedicals™
092780145 |
10 mL |
53.16€
10mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16379855
|
MP Biomedicals™
092780148 |
50 mL |
162.18€
50mL |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Cryopres Dimethyl Sulfoxide (DMSO) USP, Ph. Eur. Sterile filtered
- Cryopres Dimethyl Sulfoxide is commonly used in cell cryopreservation, along with glycerol, to prevent damage to the cell membrane during freezing
- Complete Certificate of Analysis available each production lot, along with full formulation information
- Produced under the highest industry standards to ensure superior results
Specifica
15 to 30°C, desiccate, store under nitrogen | |
Sterile | |
0.999 |
Liquid | |
Cryopreservation |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.