Learn More
Thermo Scientific™ Cryopreservation Vials, Canes and Canisters
Maximize storage capacities in the laboratory by using these Cryopreservation Vials, Canes and Canisters.
5.00€ - 19.20€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11874760
|
Thermo Scientific™
4000211 |
One cryo cane, 1.2mL - 6 ampule |
19.20€
6 fiale |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11884760
|
Thermo Scientific™
4000214 |
Cryo cane, aluminum 5mL, 2 ampules |
5.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15422424
|
Thermo Scientific™
4000216 |
Cryo cane, aluminum for 9.2mL and 10mL goblets |
5.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12750348
|
Thermo Scientific™
4000217 |
Cryo cane, aluminum for 12.5mm diameter cryo tubes |
5.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Maximize storage capacities using Thermo Scientific™ Cryopreservation Vials, Canes and Canisters.
- Warranty varies by country, please contact us for details