Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 66S
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
38606.00€ - 42089.00€
Specifica
Capacità | 61 g |
---|---|
Tipo di display | Color Touchscreen |
Leggibilità | 0.001 mg |
Tempo di stabilizzazione | 3.5 sec. |
Tipo | Balance |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17907390
|
Sartorius
MCA66S-3CEU-D |
MCA66S-3CEU-D |
39739.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17937390
|
Sartorius
MCA66S-3CEU-D HWL |
MCA66S-3CEU-D HWL |
40639.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17907420
|
Sartorius
MCA66S-3CEU-D QP1 |
MCA66S-3CEU-D QP1 |
41009.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17967390
|
Sartorius
MCA66S-3CEU-D QP1 HWL |
MCA66S-3CEU-D QP1 HWL |
41909.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17997410
|
Sartorius
MCA66S-3CEU-D QP99 |
MCA66S-3CEU-D QP99 |
42089.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17937420
|
Sartorius
MCA66S-3S00-D |
MCA66S-3S00-D |
39420.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17987390
|
Sartorius
MCA66S-3S00-D HWL |
MCA66S-3S00-D HWL |
40320.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17927420
|
Sartorius
MCA66S-3S00-D QP1 |
MCA66S-3S00-D QP1 |
40690.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17947420
|
Sartorius
MCA66S-3S00-D QP1 HWL |
MCA66S-3S00-D QP1 HWL |
41590.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17907430
|
Sartorius
MCE66S-3CEU-D |
MCE66S-3CEU-D |
38925.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17927380
|
Sartorius
MCE66S-3CEU-D HWL |
MCE66S-3CEU-D HWL |
39825.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17937430
|
Sartorius
MCE66S-3S00-D |
MCE66S-3S00-D |
38606.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17927430
|
Sartorius
MCE66S-3S00-D HWL |
MCE66S-3S00-D HWL |
39506.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Beschreibung
- Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
- End-to-end data integrity.
- 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
- Cleanability, part of compliance.
- Error-free operation.
- Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
- Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
- Optional inner draft shield for best weighing performance.
Spezifikation
61 g | |
0.001 mg | |
Balance | |
11.9 in. |
Color Touchscreen | |
3.5 sec. | |
240 mm | |
302 mm |