Learn More
Sartorius Cubis™ II Micro Lab Balance
Offers readability of 1 μg and a maximum capacity between 3.1 g and 10.1 g. Used to determine the exact weight of very small sample quantities.
27435.00€ - 41630.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Balance with Type Approval Certificate for China |
---|---|
Tipo di display | Color Touchscreen |
Include | Internal Calibration |
Tempo di stabilizzazione | 5 sec. |
Tipo | Microbalance |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Leggibilità | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Leggibilità | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16452405
|
Sartorius
MCA10.6S-2S00-F QP99 |
10.1 g | 0.001 mg | Balance with Draft Shield F |
41630.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16454405
|
Sartorius
MCA3.6P-2S00-F QP1 |
1.1 g, 2.1 g, 3.1 g | 0.001 mg, 0.002 mg, 0.005 mg | Balance with Draft Shield F and without QP99 Software |
27460.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16484415
|
Sartorius
MCA3.6P-2S00-F QP99 |
1.1 g, 2.1 g, 3.1 g | 0.001 mg, 0.002 mg, 0.005 mg | Balance with Draft Shield F |
28540.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16494415
|
Sartorius
MCA3.6P-2S00-M QP1 |
1.1 g, 2.1 g, 3.1 g | 0.001 mg, 0.002 mg, 0.005 mg | Balance with Draft Shield M and without QP99 Software |
27460.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16456465
|
Sartorius
MCA6.6S-2S00-M QP99 |
6.1 g | 0.001 mg | Balance with Draft Shield M |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
16393287
|
Sartorius
MCA3.6P-2S00-M QP99 |
1.1 g, 2.1 g, 3.1 g | 0.001 mg, 0.002 mg, 0.005 mg | Balance with Draft Shield M |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
16406455
|
Sartorius
MCA6.6S-2S00-F QP99 |
6.1 g | 0.001 mg | Balance with Draft Shield F |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
The New Generation of Modular Premium Laboratory Balances
Weighing in a regulated environment can be complex, with stringent compliance directives and controls required to deliver the accuracy and reliability of results required by the pharmaceutical industry. One of the technologies helping scientists to achieve this level of accuracy is the Cubis™ II balance series from Sartorius.
All weighing modules of the Cubis™ II balance are designed for intuitive operation, further aided by intelligent diagnostic systems. These design elements guarantee a higher degree of repeatability for different workflows while lowering the probability of human error during measurement. It offers modern user interfaces, pharmaceutical and GxP compliance, including data handling, data integrity and connectivity, ergonomic sample handling, easy process integration, and unlimited communication at the highest level of accuracy and precision.
Specifica
Balance with Type Approval Certificate for China | |
Internal Calibration | |
Microbalance |
Color Touchscreen | |
5 sec. | |
100/240 V (± 10%), 50/60 Hz, 1.0 A |