Learn More
Sartorius Bilancia semi-micro Cubis™ II, interfaccia utente MCE
La bilancia semi-micro Cubis™ II è dotata di hardware, software e connettività completamente personalizzabili
10820.00€ - 20420.00€
Specifica
Tipo di collegamento | 2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1-9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port |
---|---|
Tipo di display | Color TFT Touchscreen |
Materiale | Die-cast Aluminum, Plastic PBT, Optiwhite Float Glass and Stainless Steel, Aluminum Trim |
Tipo | Semi-micro Balance |
Warranty | 10 anni |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Include | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Include | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16447305
|
Sartorius
MCE225S-2S00-A |
220 g | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report | Draft shield A: Motorized |
19240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16457305
|
Sartorius
MCE225S-2S00-I |
220 g | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report | Draft shield I: Motorized with ionizer |
20420.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16263252
|
Sartorius
MCE125SU-S00 |
120 g | Bilancia, accessori, alimentatore, manuale, rapporto sui test eseguiti in fabbrica, software QP99 | Schermatura U: in vetro, manuale |
10820.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16263262
|
Sartorius
MCE225SU-S00 |
220 g | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report; QP99 software | Draft shield U: Manual glass |
16560.00€
1 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16477295
|
Sartorius
MCE225P-2S00-U |
60, 120, 220 g | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report | Draft shield U: Manual glass |
11860.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Cubis™ II Semi-Micro Balance features fully customizable hardware, software, and connectivity
- Sistema di pesatura monolitico
- Sensori ambientali integrati
- Portacampioni singoli
- Funzionamento senza errori
- Singoli flussi di lavoro QApp
- Livellamento automatico motorizzato
- Integrità completa dei dati end-to-end
- Conformità con 21 CFR Parte 11
- Audit trail integrato
- Gestione utenti all'avanguardia
- Eccellente servizio di assistenza
- Centro integrato per le informazioni sullo stato
- Funzioni di assistenza integrate
- Manutenzione preventiva su standard accreditati
- Funzionamento tramite touchscreen TFT con display leggibile e interfaccia utente facile da usare
- Software di base installato in fabbrica per applicazioni di pesatura essenziali
- Funzionamento attivato tramite tasto a sfioramento, senza contatto mediante sensore IR
(schermatura M) o capacità di apprendimento con sensore di movimento (opzionale)
Warranty
10-year warranty
Specifica
2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1-9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port | |
Die-cast Aluminum, Plastic PBT, Optiwhite Float Glass and Stainless Steel, Aluminum Trim | |
10 anni | |
373/61 mm weighing/electrical module | |
120/240 V | |
50/60 Hz |
Color TFT Touchscreen | |
Semi-micro Balance | |
240 mm | |
10.2, 11.7 kg | |
100/240 V ±10% |