Learn More
Sartorius Cubis™ II Ultra-Micro Balance, MCE User Interface
Cubis™ II Semi-Micro Balance features fully customizable hardware, software, and connectivity
33010.00€
Specifica
Tipo di collegamento | 2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1-9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port |
---|---|
Tipo di display | Color TFT Touchscreen |
Include | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report |
Materiale | Die-cast Aluminum, Plastic PBT, Optiwhite Float Glass and Stainless Steel, Aluminum Trim |
Tipo | Ultra Micro Balance |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16437445
|
Sartorius
MCE6.6S-2S00-F |
6.1 g | Draft shield F: Filtered |
33010.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16447445
|
Sartorius
MCE6.6S-2S00-M |
6.1 g | Draft shield M: Motorized for micro balances |
33010.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Monolithical weighing system
- Integrated climate sensors
- Individual sample holders
- Error-free operation
- Individual QApp workflows
- Motorized auto-leveling
- Full end-to-end data integrity
- Integrated audit-trail
- State-of-the-art user management
- Excellent service support
- Integrated status center
- Integrated service functions
- Preventive maintenance on accredited standards
- TFT touch screen operation with readable display and easy to operate user interface
- Software Factory installed basic set of essential weighing applications
- Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor (draft shield M), or gesture sensor (optional) learning capability
Warranty
10-year warranty
Specifica
2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1-9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port | |
Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report | |
Ultra Micro Balance | |
6.4, 7.1 kg | |
100/240 V |
Color TFT Touchscreen | |
Die-cast Aluminum, Plastic PBT, Optiwhite Float Glass and Stainless Steel, Aluminum Trim | |
10 anni | |
120/240 V | |
50/60 Hz (±5%) |