Learn More
QIAGEN Cutting Mat
For precise sample disc removal from FTA cards.
5.75€ - 18.05€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Micro Punch |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Clean sample cuts from FTA/FTA™ Elute cards |
Product Type | Cuttting Mat |
Quantità | 1 Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15342805
|
QIAGEN
WB100088 |
Small (6.3 x 7.6 cm) |
5.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11323365
|
QIAGEN
WB100020 |
Large (15.2 x 20.3 cm) |
18.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- The UniCore Cutting Mat ensures clean sample cuts from FTA/FTA Elute Cards and extends the life of the cutting tip of punch.
- The matt is are designed for repeated, extended use and can be cleaned with alcohol and is available in two formats.
Specifica
Micro Punch | |
Clean sample cuts from FTA/FTA™ Elute cards | |
Cuttting Mat | |
1 Pk. |