Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione cilindriche in PTFE
Realizzate con interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE. Le ancorette di agitazione cilindriche Fisherbrand™ in PTFE sono autoclavabili.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01080kg
Codice prodotto. 11868902
  • 9.90€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 19-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Smooth, round profile for a wide variety of applications
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
6 mm
Bianco
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Cilindrico
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE
Confezione da 10
13 mm