Learn More
D(+)-Glucurono-3,6-lactone, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10388450
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
32449-92-6
MFCD00135622
UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N
d-glucuro-3,6-lactone
91634076
(2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-dihydroxy-5-oxooxolan-2-yl]-2-hydroxyacetaldehyde
C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
32449-92-6
MFCD00135622
UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N
d-glucuro-3,6-lactone
91634076
(2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-dihydroxy-5-oxooxolan-2-yl]-2-hydroxyacetaldehyde
C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico D(+)-Glucurono-3, 6-lactone
Nota nome 99+%
Punto di fusione 170.0°C to 176.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (80°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C6H8O6
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 4503
Condizione di rotazione specifica +19.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotazione specifica + 19.00
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear colorless to light yellow
Molecular Weight (g/mol) 176.12
Peso formulazione 176.12
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals