Learn More
Epredia™ DAB Quanto Detection System
Provides a strong brown staining and can be used after reconstitution for up to 1 week at room temperature and up to 2 weeks at 2° to 8°C.
398.00€ - 3030.00€
Specifica
Tipo di cromogeno | Cromogeno DAB Quanto |
---|---|
Tipo di substrato | Substrato Dab Quanto |
Allerta:
DAB Quanto Chromogen contains Diaminobenzidine (DAB) in buffer. DAB is a suspected carcinogen. Do not pipet by mouth. Avoid contact with skin and eyes. Reagent is acidic and can cause burns if skin contact occurs. Handle with care and dispose of according to regulations. DAB Quanto Substrate contains Hydrogen Peroxide in buffer. Avoid contact with skin and eyes.
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12623957
|
Epredia™
TA-060-QHDX |
60 mL DAB Quanto Substrate, 2mL DAB Quanto Chromagen |
437.00€
60mL |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12693967
|
Epredia™
TA-125-QHDX |
125 ml di substrato DAB Quanto, 2 ml di cromogeno DAB Quanto |
398.00€
125mL |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15260715
|
Epredia™
TA-999-QHDX |
1L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
DAB Quanto has been validated in combination with both UltraVision LP and UltraVision Quanto and provides four major benefits.- Strong staining—ideal to quantifying cells and protein expression
- Less mixing—reducing personnel time and stress
- Less disposal—cuts down waste
- Lower risk of mixing errors—supports higher staining consistency
- Supplied in a two-component form consisting of a DAB Quanto Chromogen and DAB Quanto Substrate
- Standard working dilution is 30μL of DAB Quanto Chromogen per 1mL of DAB Quanto Substrate
- Use of liquid components reduces some risks associated with the handling of powders or tablets
Specifica
Cromogeno DAB Quanto | |
Substrato Dab Quanto |