Learn More
Decon™ Decon 90
Biodegradable, phosphate and enzyme free, water rinsable surface active cleaning agent and radioactive decontaminant
58.55€ - 263.00€
Specifica
Forma | Liquid |
---|---|
pH | > 13 |
Aspetto | Bianco latte |
Punto di fusione | -3.8 °C |
Viscosità | 6.27 cps a 20°C |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10335650
|
Decon™
D901 |
1000 ml |
58.55€
1L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10549760
|
Decon™
D905 |
5000 ml |
263.00€
5L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Biodegradable, phosphate and enzyme free, water rinsable surface active cleaning agent and radioactive decontaminant
Biodegradable, phosphate and enzyme free, water rinsable surface active cleaning agent and radioactive decontaminant. A 2% to 5% solution is adequate for the majority of cleaning applications. Increasing solution strength, heating the solution or use in an ultrasonic cleaning bath will greatly reduce the cleaning time. Not suitable for use on non-ferrous metals, notably aluminum and zinc, or on polycarbonate. Concentrate pH 13.0, 10% solution pH 11.9, 2% solution pH 10.7. Ideal for laboratory, medical and specialised industrial cleaning applications.Specifica
Liquid | |
Bianco latte | |
6.27 cps a 20°C |
> 13 | |
-3.8 °C |